Merck
D4770
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dideoxycytidin-5′-triphosphat Trilithiumsalz
≥85% (HPLC)
Synonym(e):
ddCTP-Li3
About This Item
Lineare Formel:
C9H16N3O12P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥85% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O12P3.3Li/c10-7-3-4-12(9(13)11-7)8-2-1-6(22-8)5-21-26(17,18)24-27(19,20)23-25(14,15)16;;;/h3-4,6,8H,1-2,5H2,(H,17,18)(H,19,20)(H2,10,11,13)(H2,14,15,16);;;/q;3*+1/p-3/t6-,8+;;;/m0.../s1
InChIKey
RJTMIBUIHJOWRZ-WQPQHRBMSA-K
Biochem./physiol. Wirkung
Inhibitor von DNA-Polymerase I - katalysiert Kettenverlängerungen
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)