Wichtige Dokumente
D3813
Anti-DR4, N-Terminal antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Death Receptor 4, Anti-TRAIL-R1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen approximately 57 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using human HeLa cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNFRSF10A(8797)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss