Merck
D3639
Sigma-Aldrich
Dodecylamin
Synonym(e):
1-Amino-dodecan, Laurylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.35
Beilstein:
1633576
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Dampfdruck
64 mmHg ( 170 °C)
bp
247-249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
27-29 °C (lit.)
Dichte
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChIKey
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)