Wichtige Dokumente
D3139
2′-Deoxyadenosine 3′-monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?