Merck
D2005
Sigma-Aldrich
DNP-L-tryptophan
Synonym(e):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-tryptophan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H14N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.32
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)Nc3ccc(cc3N(=O)=O)N(=O)=O