Merck
D1755
Sigma-Aldrich
DNP-L-serine
Synonym(e):
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-serine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9N3O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCC(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O