Wichtige Dokumente
D1551
Diethylentriamin
≥99% (GC)
Synonym(e):
2,2′-Diamindiethylamin, 2,2′-Imino-diethylamin, Bis(2-aminoethyl)amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Selbstzündungstemp.
676 °F
Expl.-Gr.
6.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.484 (lit.)
bp
199-209 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCCNCCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChIKey
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?