Fortfahren mit
D0773
Dimidiumbromid
≥95%
Synonym(e):
3,8-Diamino-5-methyl-6-phenyl-phenanthridiniumbromid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.28
EC Number:
208-256-7
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3809779
MDL number:
assay
≥95%
mp
243-248 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Application
Einlagernde Sonde für Nukleinsäuren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimidiumbromid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)