Wichtige Dokumente
CWA-1069
Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) Colorwheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Synonym(e):
Programmed cell death 1 ligand 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
29E.2A3, monoclonal
Produktlinie
ColorWheel®
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 33.28 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Kompatibilität
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
mouse ... CD274(29126)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Flow cytometry in PHA-stimulated human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million PHA-stimulated Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1069, Anti-Human PD-L1 (29E.2A3) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of PE-conjugated Mouse IgG2b isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Kompatibilität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)