Wichtige Dokumente
CWA-1061
Anti-Mouse CD62L (MEL-14) Colorwheel® Dye-Ready mAb
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MEL-14, monoclonal
Produktlinie
ColorWheel®
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 42.29 kDa
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
Extracellular domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Kompatibilität
for use with ColorWheel® Dyes (Required, sold separately)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Sell(20343)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis (FC): Staining of one million mouse splenocytes was performed using 5 μL of a 1:1 mixture of Cat. No. CWA-1061, Anti-Mouse CD62L (MEL-14) ColorWheel® Dye-Ready mAb and Cat. No. CWD-PE ColorWheel® Antibody-Ready Phycoerythrin (PE) Dye or an equivalent amount of a PE-conjugated Rat IgG2a isotype control.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Kompatibilität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)