CLS7432
Corning® pipette tips
wide tips, size 100 mL, polystyrene, individually wrapped, sterile
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
individually wrapped
Größe
100 mL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)