Merck
CLS480135
Corning® Microcentrifuge Individual Adapters
Synonym(e):
lab equipment accessory
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
Holds 0.2 mL tubes
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 480135
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 6765-HS
for use with 6766-HS
for use with 6767-HS
for use with Corning® LSE High Speed Microcentrifuges
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)