CLS440814
Corning® four-position plate stirrer with integral control
SS4I four position 1L capacity slow-speed stirrer, glass-filled resin top, 120V/60Hz, 1/cs
Synonym(e):
magnetic plate stirrers, plate stirrers
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
120 V AC
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
number of stirring positions: 4
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 440814
stirring range measuring range
10-150 rpm
L × B × H
260 mm × 260 mm × 70 mm
Kolbendurchm.
130 mm
Gewicht
3 kg
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)