CLS432107
Corning® Ice Pan, rectangular
midi, capacity 4 L, lime green
Synonym(e):
Corning storage container
Größe auswählen
CHF 146.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 146.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
midi
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Corning 432107
L × B × H
31.1 cm × 22.2 cm × 11.4 cm
Farbe
, lime green
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Non-toxic, recyclable ethyl-vinyl acetate (EVA) foam containers for use with ice, dry ice, liquid nitrogen, alcohol slurries.
- Will not sweat, leak or skid on bench.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)