CLS431117
Corning® Flaschenaufsatz-Vakuumfilter
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 500 mL, case of 12
Synonym(e):
bottle top filters, laboratory filters, vacuum system filters
Größe auswählen
CHF 161.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 161.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
graduations
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 431117
Filterkapazität
500 mL
Trichterkapazität
500 mL
Membrandurchm.
70 mm
Halsdurchm.
33 mm
Porengröße
0.22 μm
Fitting
GL 33 bottle neck
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)