CLS4100
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, bulk packed
capacity 10 mL
Synonym(e):
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Größe auswählen
CHF 288.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 288.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.1 mL
subdivision
Verpackung
bag of 50
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 4100
Messbereich
accuracy: 0.1 mL
Länge
344 mm
Kapazität
10 mL
Spitzen ID
0.060 in.
Farbe
orange color-coded stripe
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
- Sterile and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
- Accuracy within ± 2% at full volume
- Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)