CLS3985BC
Corning® 384 well microplate
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
Synonym(e):
384 multiwell plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
with generic barcode
Verpackung
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 3985BC
Maximales Volumen
112 μL
Größe
384 wells
Wells
384 wells
Arbeitsvolumen
80 μL
Farbe
black
Eignung
suitable for (cell culture)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)