Merck
CLS3642
Corning® 96-Well-Halbflächenplatten
flat bottom, white polystyrene, bag of 25 inner package, non-sterile, lid: no
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
100 EA
CHF 1’460.00
CHF 1’460.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 1’460.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.24
CHF 1’460.00
Check Cart for Availability
Materialien
flat bottom
round wells
white polystyrene
white polystyrene plate
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
skirt
Verpackung
bag of 25 inner package
Hersteller/Markenname
Corning 3642
Maximales Volumen
190 μL
Größe
96 wells
Well T
10.7 mm
Arbeitsvolumen
125 μL
Farbe
white
Eignung
suitable for (cell cuture)
Bindungsart
NBS (non-binding surface)
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Die einzigartigen Halbflächenplatten können dazu beitragen, seltene und teure Reagenzien zu sparen, da sie die pro Well benötigte Reagensmenge verringern und dennoch von den meisten standardmäßigen Lesegeräten gelesen werden können.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Corning® 96 Well Half-Area Microplate flat bottom white polystyrene enhances luminescent signals and has low background fluorescence.
  • Display minimal well-to-well crosstalk.
  • Recommended working volume of up to 20 to 80 μL.
  • Ideal for reducing protein and nucleic acid binding at low concentrations.
  • Without lids, lids are supplied separately.
  • Conforms to standard microplate footprint and dimensions.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)