Merck
CLS354087
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin #1 German Glass Coverslip
size 12 mm, pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Synonym(e):
slides, coverslip
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass
Verpackung
pkg of 80 ea (1 pack,Bulk Packed)
Hersteller/Markenname
Corning 354087
Größe
12 mm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Anwendung
Cell culture
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)