Merck
CLS3312
Corning® CellBIND® Surface CellSTACK® Zelkulturkammern
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 10 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 2
Synonym(e):
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
Größe auswählen
2 EA
CHF 1’520.00
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 1’520.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
CHF 1’520.00
Check Cart for Availability
Materialien
orange high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
short neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap vented
graduations
Verpackung
pack of 1
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 3312
Oberflächenbereich
6360 cm2
Arbeitsvolumen
1250-1900 mL
Eignung
suitable for (scale-up cell culture)
Bindungsart
CellBIND® surface
Allgemeine Beschreibung
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
CellSTACK-Kammern eignen sich besonders gut zur Aufskalierung von Zellkulturen mit Zellausbeuten im Bereich von 107–109. Sie sind eine nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen.
  • Ideal zur Aufskalierung von Zellkulturen
  • Nützliche Alternative zu verschiedenen Roller- und Spinnerflaschen
  • Hohe mechanische Festigkeit und strukturelle Integrität
  • Zu 100 % auf Dichtigkeit geprüft
  • Zertifiziert pyrogenfrei und durch Gammastrahlung sterilisiert; geringe Partikelverunreinigung durch moderne Herstellmethoden
  • Anwenderfreundliche größere Öffnungen mit Drehverschlüssen und belüfteten Kappen
  • Durch die Einfüllstutzen wird ein direkter Zugang zum Boden der Kammer ermöglicht, mit zusätzlichen Optionen zum sterilen Transfer von Medien und Kulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Has 6,360cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 3mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
  • Treated with a patented CellBIND surface treatment for enhanced cell attachment.
Rechtliche Hinweise
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)