Merck
CLS3283
Corning® CellSTACK® Zubehör
I.D. 9.5 mm, size 7.94 mm , barbed fitting, sterile, cap (fill), case of 5
Synonym(e):
Cellstack accessory
Größe auswählen
5 EA
CHF 326.00
CHF 326.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
CHF 326.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122104
NACRES:
NB.13
CHF 326.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Materialien
cap (fill)
Sterilität
sterile
Verpackung
case of 5
Hersteller/Markenname
Corning 3283
ID
9.5 mm
Größe
7.94 mm , barbed fitting
Allgemeine Beschreibung
Zum Befüllen, Belüften, Stapeln und Transportieren verfügbar
Rechtliche Hinweise
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)