Merck
CLS2510
Corning® 1 x 8 Stripwell 96-Well-Platten
Sulfhydryl-BIND surface
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.13
Materialien
flat bottom clear polystyrene (96-well)
Verpackung
plate of 12 strips
Hersteller/Markenname
Corning 2510
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Die Costar 1 × 8 Streifen sind bereits in eine „Eierschachtel-ähnliche“ 96-Well-Streifenhalterung eingelegt. Die Streifen passen in genau einer Richtung in die Halterung, das eine falsche Ausrichtung verhindert. Falls eine Abdeckung erforderlich ist, passt die eingekerbte Abdeckung auf die voll besetzte Streifenhalterung.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.