CLS168640100
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 100 mm
Synonym(e):
storage vessel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
cap
Hersteller/Markenname
Corning 1686-40100
Kapazität
92 mL
Durchm. × H
40 mm × 100 mm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)