CLL1219
Safe Harbor Landing Pad Cell Line A375 Cancer Cells
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Safe Harbor Landing Pad Cell Line A375 Cancer Cells,
Biologische Quelle
human female skin (Source Disease: Malignant melanoma)
Qualitätsniveau
Wachstumsmodus
Adherent
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Nährmedium
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable