10T½
99072801, mouse embryo (c3h), Fibroblast-like
Alle Fotos(1)
About This Item
Produktbezeichnung
10T½, 99072801
Biologische Quelle
mouse embryo (c3h)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Fibroblast-like
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Mouse embryo fibroblast
Beschreibung der Zelllinie
Clone 8, contact inhibited, semi-normal.
Nährmedium
BME + 10% FBS.
Subkultur-Routine
Split sub confluent cultures (70-80%) 1:3 ie. seeding at 3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA. 37°C; 5% CO2
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)