EJ32B human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 95042756-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95042756-1VL
Ethnizität
Australian Caucasian
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 501
B: 1801
HLA DRB1: 3
HLA DQA1: 501
HLA DPB1: 0201 0202
Serologisches Profil
HLA A ief: 30.1
HLA C: 5
HLA B: 18
HLA B ief: 18.1
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: SYD3
HLA DR: 3
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 2
HLA DP: 2
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)