DCH-011 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94082286-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082286-1VL
Ethnizität
Thai
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
B: 46 15
HLA DRB1: 1301 0405
HLA DRB3: 101
HLA DRB4: 101
HLA DQAP: 1.3 3.1
HLA DQA1: 0103 03
HLA DQB1: 0401 0603
HLA DPB1: 501
Serologisches Profil
HLA A ief:
HLA C: 3s 8
HLA B: 46 75
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)