AZH human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 94071439-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071439-1VL
Ethnizität
Israeli
Geschlecht
not specified
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
HLA DRB5: 201
HLA DQA1: 102
HLA DQB1: 502
HLA DPB1: 301
Serologisches Profil
HLA C: 1
HLA B: 56
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 21
HLA DR: 16
HLA DR51: 51
HLA DQ: 5
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)