The SKU 92090408-DNA-5UG is 5 micrograms of the extracted and purified DNA from this cell line. The 92090408-1VL is the cryopreserved cell line available for culture. The frozen cell lines are packaged as 2 x 10^6 cells per vial.
455
Reactivity: Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor, 92090408
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Myelom
NS1
Reaktivität
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Immunogen
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
-
Quelle est la différence entre ces deux références : 92090408-DNA-5uG et 92090408 1 vial