COR-L88
92031917, human lung, Not specified
Synonym(e):
COR-L88 Cell Line, Human COR-L88, Plasmid COR-L88
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
COR-L88, 92031917
Biologische Quelle
human lung
Wachstumsmodus
Semi-adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
High levels of L-dopa decarboxylase
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
Nährmedium
Subkultur-Routine