CB6B human cell line
IHW Number: 9060, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., 88052060
About This Item
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052060-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052060-1VL
Ethnizität
Australian Caucasian
Geschlecht
female
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 303
B: 1501
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 1301
HLA DRB3: 202
HLA DQA1: 103
HLA DQB1: 603
HLA DPA1: 2021
HLA DPB1: 1901
Serologisches Profil
HLA A ief: 1
HLA C: 9
HLA B: 62
HLA B ief: 62.3
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 18
HLA DR: 13
HLA Dw2: 25
HLA DR52: 52
HLA DQ: 6
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)