Merck
CRI-D2
88031605, rat pancreas, Epithelial
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
Biologische Quelle:
rat pancreas
Wachstumsmodus:
Adherent
Karyotyp:
Not specified
Morphologie:
Epithelial
Produkte:
Insulin and glucagon
Rezeptoren:
Not specified
Relevante Krankheit(en):
cancer
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
CRI-D2, 88031605
Biologische Quelle
rat pancreas
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Insulin and glucagon
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Rat NEDH islet tumour
Beschreibung der Zelllinie
Established from a NEDH rat transplantable islet cell tumour. The cells secrete insulin and glucagon.
DNA-Profil
Not specified
Nährmedium
DMEM + 2 mM Glutamine + 5-10% Fetal Bovine Serum (FBS).
Subkultur-Routine
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C. Passage every 3-4 days.
Sonstige Hinweise
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.