T24/83
85061107, human bladder, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
T24/83, 85061107
Biologische Quelle
human bladder
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hypodiploidy to hypopentaploidy
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.