OACM5.1 C cell line human
11012006, human esophagus (lung metastasis). Floating spheroids, some fibroblastoid morphology
Synonym(e):
Cell culture
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
OACM5.1 C cell line human, 11012006
Biologische Quelle
human esophagus (lung metastasis)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Hypodiploid 39-41 chromosomes
Morphologie
Multicellular floating spheroids some with fibroblastoid morphology
Produkte
P53 mutation c.164delC c.743G>A
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,13
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,12
D7S820: 8.2,8.2
THO1: 6,9.3
TPOX: 8
vWA: 19,20
Nährmedium
Subkultur-Routine