MM138 Cell Line human
10092321, human skin, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MM138 Cell Line human, 10092321, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Biologische Quelle
human skin
Verpackung
tube of 5 μg 10092321-DNA-5UG
pkg of vial of cells 10092321-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)