CHP-134
6122002, human nerve (neuroblastoma), Neuronal
Synonym(e):
CHP134 Cells, Children′s Hospital of Philadelphia-134 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
CHP-134, 06122002
Biologische Quelle
human nerve (neuroblastoma)
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Neuronal
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
metastasis
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
CSF1PO: 9,13
D13S317: 8,11
D16S539: 11,13
D5S818: 11,12
D7S820: 9
THO1: 9,9.3
TPOX: 8
vWA: 18,19
Nährmedium
Subkultur-Routine