Merck
C9646
Sigma-Aldrich
5-Cholestene
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H46
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.65
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
Assay
≥98%
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)