Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 76.70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O10P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.19
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
90-95%
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
CHF 76.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
90-95%
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H](O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C=O)C=O
InChI
1S/C10H13N5O10P2.Na.H/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)24-6(1-16)3-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/t6-,7+;;/m0../s1
InChI key
VWUMWPCYVOHNRD-AUCRBCQYSA-N
Application
Adenosine 5′-diphosphate-2′,3′-dialdehyde (oADP) is used to stimulate the permeability transition in mitochondria. oADP and oATP modify the duration and intensity of firefly luciferase-containing reactions. oADP has been used as an affinity label for the NAD+ binding site of recombinant Candida boidinii formate dehydrogenase (FDH) and to inactivate muscle pyruvate kinase.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 90-95% | description ≥98% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC) | description ≥95.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form powder | form liquid | form liquid |
| assay 90-95% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?