Merck
C702000
DMT-rC(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 G
CHF 305.00
CHF 305.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
A702000G702000U701000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
pore size
1000 Å
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
capacity
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)