C6223
Monoclonal Anti-CXCR-1 (IL-8 RA) antibody produced in mouse
clone 42705.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
42705.111, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 10 μg/mL using using human blood cells (10 μL diluted antibody/105-106 cells)
immunohistochemistry (frozen sections): 25 μg/mL using human tissue (speen)
neutralization: suitable
Isotyp
IgG2a
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL8RA(3577)
mouse ... Il8ra(227288)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable