Merck
C4426
Supelco
Kämme für vertikales Minigel, Breite 10 cm
size 0.75 mm × 14 wells
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Größe
0.75 mm × 14 wells
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)