Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.14
EC Number:
258-825-9
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2417114
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CC(C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c7-3(6(12)13)1-2(4(8)9)5(10)11/h2-3H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t3-/m0/s1
InChI key
UHBYWPGGCSDKFX-VKHMYHEASA-N
Gene Information
rat ... Grm2(24415)
Biochem/physiol Actions
Gamma-carboxy-L-glutamic acid (GLA) is used as a metabotropic glutamate receptor (mGluR) subtype ligand wherein GLA is a group-II mGlu2 receptor and group-III mGlu7, mGlu8 antagonist and group-III mGlu4, mGlu6 agonist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?