Fortfahren mit
C3025
(±)-Chlorpheniramin -maleat (Salz)
≥99% (perchloric acid titration)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 67.50
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 97.80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 259.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19ClN2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
204-037-5
MDL number:
Assay:
≥99% (perchloric acid titration)
Form:
powder
CHF 67.50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (perchloric acid titration)
form
powder
mp
130-135 °C (lit.)
originator
Bayer
SMILES string
CN(C)CCC(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(/C=C\C(O)=O)O
InChI
1S/C16H19ClN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
DBAKFASWICGISY-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
General description
Chlorpheniramine maleate (CPM)/(3-(4-chlorophenyl)-N,N-dimethyl-3-pyridin-2-yl-propan-1-amine is an alkylamine antihistamine.
Application
(±)-Chlorpheniramine maleate salt has been used:
  • as H1 receptor antagonist to determine the receptor function
  • to block the effect of compound 48/80 on plasma IGF-I
  • as a standard for fast sensing and determination by sequential injector coupled with potentiometer
Biochem/physiol Actions
H1 Histamin-Rezeptorantagonist
Chlorpheniramine maleate (CPM) can prevent rhinitis and urticaria. It is used to cure several allergic conditions. This antihistamine is used in small-animal veterinary practices.
Features and Benefits
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR10161123000C1800000
description
≥99% (perchloric acid titration)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Bayer
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
mp
130-135 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)