Merck
C2859
Sigma-Aldrich
6-Carboxy-tetramethylrhodamin
Synonym(e):
6-TAMRA
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H22N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
Beschreibung
single isomer
SMILES String
CN(C)c1ccc2c(OC3=C\C(C=CC3=C2c4cc(ccc4C([O-])=O)C(O)=O)=[N+](\C)C)c1
InChI
1S/C25H22N2O5/c1-26(2)15-6-9-18-21(12-15)32-22-13-16(27(3)4)7-10-19(22)23(18)20-11-14(24(28)29)5-8-17(20)25(30)31/h5-13H,1-4H3,(H-,28,29,30,31)
InChIKey
COCMHKNAGZHBDZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Der entsprechende Succinimidylester ist ein Einzelisomer-Fluorophor der am häufigsten in der automatisierten DNA-Sequenzierung verwendet wird.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)