Merck
C212100
DMT-2′O-Methyl-rC(tac) Phosphoramidite
Synonym(e):
DMT-2′-O-Me-rC(tac) amidite, N-[[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]acetyl]-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-methyl-cytidine, 3′-[2-cyanoethyl bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C52H64N5O10P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
950.07
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C52H64N5O10P/c1-35(2)57(36(3)4)68(65-32-14-30-53)67-47-44(33-64-52(38-15-12-11-13-16-38,39-19-23-41(60-8)24-20-39)40-21-25-42(61-9)26-22-40)66-49(48(47)62-10)56-31-29-45(55-50(56)59)54-46(58)34-63-43-27-17-37(18-28-43)51(5,6)7/h11-13,15-29,31,35-36,44,47-49H,14,32-34H2,1-10H3,(H,54,55,58,59)/t44-,47-,48-,49-,68?/m1/s1
SMILES string
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1N5C=CC(NC(=O)COc6ccc(cc6)C(C)(C)C)=NC5=O
InChI key
JRJMGDLRRSEUHM-MVHRPHEDSA-N
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC), ≥99% (31P-NMR)
form
solid
technique(s)
oligo synthesis: suitable
λ
conforms (UV/VIS Identity)
nucleoside profile
base: cytidine
base protecting group: TAC
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)