Merck
C1938
5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one
Synonym(e):
3α-Hydroxy-6-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 6-Ketolithocholic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H38O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)