Merck
C1751
Sigma-Aldrich
N-Cbz-L-alanine
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)