C-12575
Human Uterine Smooth Muscle Cells (HUtSMC)
500,000 cryopreserved cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human uterus (myometrium)
Verpackung
pkg of 500,000 cells
Morphologie
(smooth muscle)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ursprung der Zelllinie
Anwendung
Qualität
Warnhinweis
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Smooth muscle human primary cells isolated from blood vessels and hollow organs, plus smooth muscle cell growth media. Protocols on media handling, cell passaging and product use.