Merck
C113080
Sigma-Aldrich
DMT-dC(ac)-phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
DMT-dC(ac)-amidit, N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxycytidin, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidit], N4-Acetyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidin-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidit]
Größe auswählen
12 X 1 G
CHF 900.00
12 X 2 G
CHF 1’830.00
CHF 900.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 X 1 G
CHF 900.00
12 X 2 G
CHF 1’830.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H50N5O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.84
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
CHF 900.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Assay
≥98% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 12 × 1 g C113080-12x1G
pkg of 12 × 2 g C113080-12x2G
Farbe
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Nukleosidprofil
base: deoxycytidine
base protecting group: acetyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast/standard
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(C)=O)=NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C41H50N5O8P/c1-28(2)46(29(3)4)55(52-25-11-23-42)54-36-26-39(45-24-22-38(43-30(5)47)44-40(45)48)53-37(36)27-51-41(31-12-9-8-10-13-31,32-14-18-34(49-6)19-15-32)33-16-20-35(50-7)21-17-33/h8-10,12-22,24,28-29,36-37,39H,11,25-27H2,1-7H3,(H,43,44,47,48)/t36-,37+,39+,55?/m0/s1
InChIKey
MECWEBCHRKVTNV-RLWDVSNXSA-N
Allgemeine Beschreibung
DNA-Phosphoramidite von Proligo führen aufgrund ihrer hohen Kupplungseffizienz zu Oligonukleotiden mit hoher Ausbeute und hoher Qualität. Der Entschützungsschritt der automatisierten Oligonukleotidsynthese ist wesentlich für die Synthesedauer und die Qualität des Endprodukts. DMT-dC(ac)-Phosphoramidit ist ein acetylgeschütztes DNA-Phosphoramidit, das in der schnellen Entschützungschemie zum Einsatz kommt, um durch eine schnelle Synthese eine hohe Ausbeute hochreiner Oligonukleotide zu erhalten. Wesentliche Merkmale von dC(ac):
  • Ultraschnelle Entschützung: 10 Minuten bei 65 °C mit AMA-Reagens
  • Schlüsselkomponente bei der Oligonukleotidsynthese
  • Industriestandard für die schnelle Entschützungschemie
  • Ohne Veränderungen für AMA einsetzbar
  • Gleichbleibend hohe Reinheit und Leistung über alle Chargen hinweg
  • Hergestellt nach einem durch ISO 9001 zertifizierten QualitätssystemDas Produkt gehört zu den Expedit- und PolyGen®-Synthesizern.
Rechtliche Hinweise
Expedite is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)