C1104
Monoclonal Anti-Caspase 7 antibody produced in rat
clone 11E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 411.00
Voraussichtliches Versanddatum08. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 411.00
Voraussichtliches Versanddatum08. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11E4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen (full length) 35 kDa
antigen (subunit) 20 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells
Isotyp
IgG2a
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CASP7(840)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Immunoprecipitation
- Microarray
- Western blotting at a concentration of 2-4μg/mL using a whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells.
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)